Merck
1.46392
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, single packed of 6 bottles, closure type, screw cap with septum
Szinonimák:
SDA ready-to-use bottle, SDA, Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.05
USP 62
Minőségi szint
leírás
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
sterilitás
sterile
Forma
gelatinous solid
eltarthatósági idő
9 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 6 bottles
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
500 mL
bottle filling volume
400 mL
kapacitás
500 mL
pH
5.6
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of yeasts and molds. The high concentration of Dextrose, along with the low pH promotes the growth of yeast and molds, the formation of spores (conidia and sporangia), and the formation of pigments of yeasts and molds.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is designed for the determination of the total count of yeasts and molds. It is suitable for the microbiological examination of non-sterile products.
Tulajdonságok és előnyök
Our ready to use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements. Our media are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility and growth promotion tests. Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2