Merck
1.46303
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
tube capacity × filling volume 25 mL × 18 mL, closure type, yellow cap, box of 20 and 100 tubes
Szinonimák:
SDA, SDA Ready-to-use media
About This Item
UNSPSC kód:
41106204
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Minőségi szint
leírás
For microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
sterilitás
sterile
Forma
gelatinous solid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type yellow cap
ready-to-use
kiszerelés
box of 20 and 100 tubes
tube of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
tube capacity × filling volume
25 mL × 18 mL
szín
clear yellowish
pH
5.6
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Agar is a complex medium for the cultivation and isolation of yeasts and molds. The high concentration of Dextrose and the low pH promote the growth of yeast and molds while inhibiting bacterial growth. The media also promotes the formation of spores (conidia and sporangia) and pigments of yeasts and molds.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is designed for the determination of the total count of yeasts and molds. The media is suitable for the microbiological examination of non-sterile products.
Tulajdonságok és előnyök
  • Our ready-to-use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements.
  • Sterility testing media and rinse solutions are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility, and growth promotion tests.
  • Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy, and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Tárolás és stabilitás
  • The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light, andproperly sealed at +2 °C to +25 °.
  • The testing procedures described on the CoA can be started up to the expiry date printed on thelabel.
Egyéb megjegyzések
Agar media should not be melted a second time after solidifying
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2