Merck
1.46236
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
ReadyPlate, ISO, FDA-BAM, EP, USP, plate diam. 90 mm, box of 20 or 120 plates
Szinonimák:
ReadyPlate SDA, SDA
About This Item
UNSPSC kód:
41106227
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
EP
FDA-BAM
ISO
USP
Minőségi szint
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
ReadyPlate
kiszerelés
box of 20 or 120 plates
lemezátmérő
90 mm
szín
clear yellow Media
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
ReadyPlate agar plates are stackable specially designed plates that helps increase the safety during handling, transport and incubation. ReadyPlate agar plates are of standard 90mm diameter. Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of yeasts and molds as well as the absence test for Candida albicans. The high concentration of dextrose in addition with the low pH promotes the growth, the formation of spores (conidia and sporangia) as well as the formation of pigments of yeasts and molds. Growth of bacteria is inhibited.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar is used for the identification of yeasts and molds in food and environmental samples. It is particularly recommended for the analysis of beverages in which yeasts are a predominant ingredient
Jogi információk
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2