Merck
1.46201
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Sodium thiosulphate, Lecithin, Tween®, Histidine, lid, ICR: non lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
SDA contact plate, SDA, SDA with neutralizer, ICR contact plate
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid ICR: non lockable contact plate
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
kiszerelés
triple packed of 20 or 200 plates
lemezátmérő
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Contact Agar + LTHTh - ICR is designed for the determination of the total count of yeasts and molds on dry, sanitized surfaces and personnel in Clean rooms and Isolators. Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones) which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH favours fungal growth. The media is supplemented with the neutralisers such as Lecithin, polysorbate (Tween®) 80, histidine, sodium thiosulfate and pyruvate. The plastic plate is of pink color to differentiate between TSA and SDA media.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of yeasts and molds. The media is used for surface monitoring in isolators and clean rooms.
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2