Merck
1.46189
Millipore
Baird-Parker Agar
ReadyPlate, ISO 6888, FDA BAM, APHA, plate diam. 55 mm, box of 20 plates, for Staphylococcus spp.
Szinonimák:
ReadyPlate CT Baird-Parker Agar ISO 6888, Staphylococcus Selective Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41106231
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
APHA
ISO 6888
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA BAM
termékcsalád
ReadyPlate
Forma
plate
kiszerelés
box of 20 plates
gyártó/kereskedő neve
ReadyPlate
lemezátmérő
55 mm
pH
6.8 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
food and beverages
surface monitoring
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Staphylococcus spp.
bacteria
Általános leírás
ReadyPlate CT Baird-Parker Agar contact plates provide a ready-to-use method for environmental monitoring of surfaces in critical clean rooms and isolators.
The Baird-Parker medium attains its selectivity with potassium chloride, lithium chloride, and glycine. Sodium pyruvate is essential to both recovery of damaged Staphylococcus aureus cells and their subsequent growth. Agar is the solidifying agent.
With added egg yolk tellurite emulsion, coagulase-positive staphylococci form black or grey colonies due to tellurite reduction with or without egg yolk reaction. Egg-yolk reaction is shown by characteristic zones and rings formed as a result of lipolysis and/or proteolysis.
According to EN ISO 6888-1, the addition of sulfamethazine is advised to suppress the growth and swarming of Proteus spp. if these are suspected in the test sample.
Alkalmazás
ReadyPlate CT Baird-Parker Agar contact plates are suitable for the isolation, presumptive identification, and enumeration of Staphylococcus aureus from sampled surfaces as well as other materials like food and animal feed.
Jogi információk
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1