Merck
1.46137
Millipore
Baird-Parker Agar
ReadyPlate, ISO 6888, FDA-BAM, APHA, plate diam. 90 mm, gelatinous solid, box of 20 plates
Szinonimák:
Staphylococcus Selective Agar, Staphylococcus selective agar acc. to BAIRD-PARKER, Baird-Parker agar, ReadyPlate Baird Parker Agar ISO 6888, FDA-BAM
About This Item
UNSPSC kód:
41106217
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
APHA
FDA-BAM
ISO 6888
Minőségi szint
Forma
gelatinous solid
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
box of 20 plates
gyártó/kereskedő neve
ReadyPlate
tárolási körülmény
protect from light (Store dry and tightly closed)
lemezátmérő
90 mm
szín
yellow
pH
6.8 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
selective for Staphylococcus spp.
Általános leírás
ReadyPlate Baird Parker Agar is used for the isolation and enumeration of Staphylococcus aureus. Potassium chloride, lithium chloride, and glycine allow the media to be selective for Staphylococcus aureus. Sodium pyruvate is essential to recover the damaged S. aureus cells and their subsequent growth.Agar is the solidifying agent. Staphylococcus colonies show two characteristic features when grown in this medium: (a) characteristic zones and rings are formed because of lipolysis and proteolysis, and (b) reduction of tellurite to tellurium produces a black coloration. The egg-yolk reaction and tellurite reduction usually occur together with a positive coagulase reaction and thereby serve as an index for the latter. According to EN ISO 6888-1, sulfamethazine addition is advised to suppress the growth and swarming of Proteus spp., if these are suspected in the test sample.
Alkalmazás
ReadyPlate Baird Parker Agar is suitable for the isolation, presumptive identification, and enumeration of Staphylococcus aureus from food and animal feed, as well as other materials.
Jogi információk
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baird-Parker Agar
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1