Merck
1.46028
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Heimplate, EP, JP, USP, Settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, sterile, single packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Szinonimák:
SDA Plate, Settle plate
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
EP
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
Settle plate for long incubation
gyártó/kereskedő neve
Heimplate
kiszerelés
single packed of 20 or 120 plates
technika/technikák
microbiological culture: suitable
lemezátmérő
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Agar in 90 mm settle plate with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of yeasts and molds in the air via active or passive air monitoring as well as personnel monitoring on fingerprints and gloves in controlled environments in the presence of disinfectant residues and also to check the cleanliness.
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritional source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH value of 5.4-5.8 favors fungal growth and inhibits contaminating bacteria from samples.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar settle plate is designed for the detection of the total count of yeasts and molds in air and from personnel in less critical environments.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2