Merck
1.46005
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Szinonimák:
SDA, SDA ICR plate, SDA with Neutralizers
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
kiszerelés
triple packed of 20 or 120 plates
lemezátmérő
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh - ICR in 90 mm settle plates (non- lockable) is designed for the determination of the total count of yeasts and molds in air via active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in critical clean room classes or isolators. Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones) which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH favours fungal growth. Lecithin, polysorbate 80 (Tween®), histidine and sodium thiosulfate are neutralizers to inactivate residues of disinfectants. To differentiate Tryptic Soy Agar (TSA) from Sabouraud Dextrose agar (SDA), SDA ICR media are filled in pink colored dish.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of yeasts and molds. The media is used for environmental monitoring by determining the yeast and mold count in air through active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in isolators and clean rooms.
Jogi információk
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2