Merck
1.46003
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
Chloramphenicol, EP, lid, Lockable settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, aseptically filled, single packed of 20 and 120 plates, suitable for air monitoring
Szinonimák:
SDA Settle Plate, SDA with Chloramphenicol
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
aseptically filled
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid Lockable settle plate for long incubation
ready-to-use
összetétel
Chloramphenicol
kiszerelés
single packed of 20 and 120 plates
lemezátmérő
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol in 90 mm settle plate with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of yeasts and molds for air and personnel monitoring in less critical environments.
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is the energy and carbon source. The low pH favors fungal growth and the addition of chloramphenicol inhibits the growth of the accompanying bacterial flora.
Alkalmazás
Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol settle plate is designed for the detection of the total count of yeasts and molds in air and personnel of less critical environments.
Jogi információk
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2