1.41544
Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 3-82)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Szinonimák:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, Polyvinyl alcohol
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With a lower degree of hydrolysis along the PVA chain, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol is especially beneficial in forming strong interactions with hydrophobic drug molecules – in the solid state and in solution. Due to this, Parteck® MXP 3-82 excipient has very high capabilities as a precipitation inhibitor and can maintain high levels of supersaturation for physiologically relevant timescales. As a result, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol can provide solubility enhancement for even the most challenging molecules.
Alkalmazás
Parteck® MXP 3-82 is a PVA-based excipient that is used in Hot Melt Extrusion for Solubility Enhancement in oral solid dosage forms.
Tulajdonságok és előnyök
- Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
- High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
- Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
- Flexible release kinetics
- Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
- Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
- Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 3-82)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available