Merck
1.41464
SAFC
Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 4-88)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Szinonimák:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H4O)n
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111042
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
részecskeméret
≤200 μm (d95)
mp
160-240 °C
alkalmazás(ok)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Parteck® MXP excipient is a polyvinyl alcohol-based excipient specifically designed for hot-melt extrusion to increase the solubility of poorly water soluble APIs via stabilization of the amorphous solid state. Parteck® MXP enables stable and high drug loads and can be used for a broad range of poorly water soluble APIs and a variety of final dosage forms.
Tulajdonságok és előnyök
  • Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
  • High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
  • Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
  • Flexible release kinetics
  • Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
  • Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
  • Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)