Merck
137672
SAFC
SyntheChol® Synthetic Cholesterol
For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT
Szinonimák:
Cholesterol, 3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O
CAS Number:
Molekulatömeg:
386.65
Beilstein:
1915888
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352212
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Általános leírás
SyntheChol® synthetic cholesterol, for Cell Culture Emprove® Expert, is a synthetic cholesterol supplement that has been developed to specifically meet the demands of the life science and biopharmaceutical industries. Due to the synthetic nature of the material, the elimination of animal-derived components reduces the incidence of performance variability in the medium and eliminates safety risks due to adventitious agents associated with these components. With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress.
Alkalmazás
This supplement is designed to be added to our chemically defined,animal component-free CHO and insect (Sf-RVN) cell media, as well as HEK-293media for VGT manufacturing. This material has been tested for compatibilitywith CHO and Sf-9 cell lines. Cholesterol provides structure to cellularmembranes, stores energy, and is vital in cell signaling and in regulating cellfunctions.
This product is intended for research or further manufacturing but notfor human or therapeutic use.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Kiszerelés
137672.0001 /1g /
137672.0010 / 10 g /
137672.0100 / 100 g /
137672.1000 / 1000g /
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SyntheChol® Synthetic Cholesterol
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1