Merck
126615
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
Szinonimák:
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
About This Item
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free,
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 8468
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
koncentráció
1 g/10 mL (Aqueous Solution)
technika/technikák
ELISA: suitable
PCR: suitable
immunoblotting: suitable
szennyeződések
≤0.02% Fatty acids
≤10 ppm Heavy metal
≤2.0% Ash
idegen aktivitás
Nuclease, none detected
Protease, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
Useful for applications in which acetylated BSA is not desirable, such as in antibody dilution, DNA footprinting and gel shift assay, ELISA, enzyme assay, enzyme stabilization, immunoblotting, immunofluorescence, PCR, restriction enzyme reactions, RIA, probe-based diagnostics, radioactive quenching, and receptor binding studies. Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
10% aqueous solution, 0.22 µm-filtered, pH 6.8-7.2.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3