Merck
1.24069
SAFC
Parteck® TA (Calcium carbonate)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E170, FCC
Szinonimák:
Calcium carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
CaCO3
CAS Number:
Molekulatömeg:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E170
EC index szám:
207-439-9
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
GMO free
Halal
Kosher
cGMP
Minőségi szint
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
powder
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
idegen aktivitás
Aflatoxin
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to regulatory developments, there is an increasing interest in titanium dioxide-free solutions for the coloring of solid dosage forms. Parteck® TA - our titanium dioxide alternative - is a mineral and nature-identical pigment specifically developed for the use in tablet film coatings. It helps to achieve a level of covering and whiteness comparable to titanium dioxide film coatings without affecting your tablets’ performance. The enhanced opacity is ensured by its unique morphology and designed particle size distribution
Tulajdonságok és előnyök
  • A mineral, nature-identical pigment
  • Excellent compatibility with HPMC and PVA film coatings (including our PARTECK® COAT excipient)
  • High process efficiency due to lower viscosity of spraying liquids
  • Enables an appealing and uniform tablet appearance
  • Enhanced opacity due to tailored particle size distribution and unique morphology
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parteck® TA (Calcium carbonate)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg