Merck
1.18335
Supelco
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1000 NTU
About This Item
UNSPSC kód:
47101516
NACRES:
SE.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
photometry: suitable
zavarosság
0.02-1000 NTU
kompatibilitás
for use with Turbiquant 1100 IR
for use with Turbiquant 1100 T
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
0.02 - 10.0 - 1000 NTU, Turbiquant 1100 IR and 1100 T
The Turbiquant Calibration Standard Set is suitable to calibrate the Turbiquant 1100 IR and 1100 T. The standards offer the following advantages:
  • The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA)
  • Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards
  • Clear records of final inspection are included in each set
  • The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution
  • The standards are ready-to-use
  • They are non-toxic
  • They are unproblematic to store and transport
Jogi információk
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg