1.18324
Turbidimeter
turbidity 1100 NTU
About This Item
UNSPSC kód:
47101516
NACRES:
SE.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?technika/technikák
photometry: suitable
zavarosság
1100 NTU
kompatibilitás
for use with Turbiquant™ 1100 IR
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
The Turbiquant 1100 IR is particularly suited for on-the-spot measurements as it is battery-operated. The robust carry-case and the waterproof casing offer additional protection. The turbidimeter contains an IR-LED (infrared) light source with a wavelength of 860 nm for standard-compliant measurements according to EN ISO 7027. Within seconds, the nephelometric turbidity of a sample (NTU/FNU) can be measured. The instrument can be calibrated using the respective Turbidiquant Calibration Standard Set.
portable, incl. batteries, case, 2 empty cells, manual, handy hints 1100 IR 0.01 - 1100 NTU Turbiquant™
Jogi információk
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13