Merck
1.16754
Supelco
Water
suitable for UV/Vis spectroscopy, EMSURE®
Szinonimák:
DI water, Deionized water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.21
Grade:
reagent grade
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Water, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
dilution
(for analytical testing)
szennyeződések
≤0.01 mg/L Ammonium (NH4)
≤0.01 mg/L Nitrate (NO3)
≤0.01 mg/L Phosphate (PO4)
≤0.01 mg/L Silicate (SiO2)
≤0.05 mg/L Chloride (Cl)
≤0.05 mg/L Fluoride (F)
≤0.08 mg/L Substances reducing potassium permanganate (O)
≤0.1 mg/L Sulfate (SO4)
párolgási maradék
≤1 mg/L
izzítási maradék
≤1 mg/L
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kation nyomok
Ag: ≤0.0004 mg/L
Al: ≤0.0020 mg/L
As: ≤0.0020 mg/L
Au: ≤0.0010 mg/L
B: ≤0.0050 mg/L
Ba: ≤0.0010 mg/L
Be: ≤0.0020 mg/L
Bi: ≤0.0010 mg/L
Ca: ≤0.0050 mg/L
Cd: ≤0.0010 mg/L
Co: ≤0.0010 mg/L
Cr: ≤0.0004 mg/L
Cu: ≤0.0004 mg/L
Fe: ≤0.0010 mg/L
Ga: ≤0.0040 mg/L
Ge: ≤0.0010 mg/L
In: ≤0.0010 mg/L
K: ≤0.0050 mg/L
Li: ≤0.0020 mg/L
Mg: ≤0.0050 mg/L
Mn: ≤0.0004 mg/L
Mo: ≤0.0020 mg/L
Na: ≤0.0100 mg/L
Ni: ≤0.0004 mg/L
Pb: ≤0.0010 mg/L
Pd: ≤0.0080 mg/L
Pt: ≤0.0010 mg/L
Sb: ≤0.0010 mg/L
Sn: ≤0.0010 mg/L
Sr: ≤0.0004 mg/L
Ti: ≤0.0010 mg/L
V: ≤0.0010 mg/L
Zn: ≤0.0040 mg/L
Zr: ≤0.0010 mg/L
SMILES string
O
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Cadmium Standard for Atomic Absorption Spectroscopy: An article in Heliyon (2024) explores the pollution indices and correlation of heavy metal contamination, including cadmium, in groundwater near industrial sites. This emphasizes the role of cadmium AAS standards in monitoring environmental pollution and ensuring compliance with safety regulations (Mohan et al., 2024).
  • Trace Metal Analysis in Food Samples: In a Food Chemistry study (2024), cadmium standards are crucial for the development of novel electrochemical strategies for detecting cadmium in grain and water, using advanced materials like MXene@rGO composite aerogels (Dong et al., 2023).
  • Quality Control in Pharmaceutical Research: The need for precise cadmium calibration standards is underlined in another Food Chemistry publication (2024), which discusses simultaneous electrochemical sensing of heavy metals in food, demonstrating their vital role in ensuring the accuracy and reliability of pharmaceutical and biotechnological analyses (Mirzaei Karazan et al., 2024).
Kapcsolódás
Discover EMSURE - to be more than sure!
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg