Merck
1.09257
Supelco
CombiCoulomat fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Szinonimák:
Fritless Karl Fischer Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
diaphragm (No)
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.92 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Application test: passes test
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C