Merck
1.07687
Millipore
Sucrose
for biochem. Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sucrose, Saccharose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
200-334-9
NACRES:
NA.79
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
térfogatsúly
800‑950 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
for biochem. Reag. Ph Eur
Alkalmazás
Sucrose (saccharose) for biochem. Reag. Ph Eur. CAS 57-50-1, pH 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Identitypasses testAppearance of solution (50%; water)passes testColor number≤ 45Spec. rotation (α 20/D; 26%; water)66.3 - 67.0 °Electrical conductivity≤ 35 µS/cmSulfite (as SO₂)≤ 10 ppmDextrinspasses testReducing sugarspasses testResidual solvents (ICH Q3C)excluded by production processLoss on Drying (105 °C)≤ 0.1%Endotoxins<250
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1