Merck
1.07651
Millipore
Sucrose
suitable for microbiology
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
200-334-9
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
solid
Minőségi szint
hatékonyság
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
térfogatsúly
800‑950 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Sucrose can be used as a carbon source in microbial growth media. It provides a source of energy and carbon for many bacteria and supports their growth. Sucrose is used to produce several types of media for the isolation and cultivation of various bacteria, fungi, and yeasts. Sucrose is commonly used in media for the identification and differentiation of various bacteria that grow on sucrose-containing media. Chromogenic agar media, such as MacConkey agar media with sucrose, are also commonly used in the identification of bacterial strains. Sucrose can also be used in specialized media for the isolation and culture of certain organisms, such as lactic acid bacteria, which are commonly used in the food industry. Additionally, sucrose can serve as a differential reagent in media formulations, such as in the TSI test (triple sugar iron test), which differentiates various Enterobacteriaceae bacteria based on their ability to ferment various types of sugars.
Alkalmazás
Sucrose is commonly used as an ingredient in many microbial culture media for the growth and identification of bacteria, yeasts and molds from various pharmaceutical, environmental, food and beverage samples.
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 26 %; water): +66.2 - +66.8 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1