Merck
1.06187
SAFC
Meglumine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H17NO5
CAS Number:
Molekulatömeg:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
228-506-9
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa
mp
129-131.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Általános leírás
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Meglumine Emprove® Essential is a robust pharmaceutical excipient that can provide stability, solubility enhancement and pH modification in solid and liquid formulations.
Tulajdonságok és előnyök
  • Solubility and bioavailability enhancement of APIs
  • Excellent counterion performance, a viable alternative to sodium
  • API grade: manufactured under the cGMP ICH Q7 guideline for APIs
  • Sole manufacturing location for API-grade meglumine in Europe
  • Multi-compendial product, complying with all major pharmacopeias, including ChP
  • Meglumine Emprove® API has also been successfully co-reviewed in China
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meglumine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1