Merck
1.06143
SAFC
Meglumine
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H17NO5
CAS Number:
Molekulatömeg:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
228-506-9
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® API
Forma
extra fine powder
solid
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Általános leírás
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Meglumine API grade is a high-quality advanced intermediate that can be directly incorporated as a co-former in API formulations.
Meglumine Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meglumine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1