1.00892
Sucrose
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
A grade with low nanoparticle impurities is also available (Art.No. 103789).
WGK
WGK 1