Merck
1.00494
SAFC
Parteck® M 100 (Mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Szinonimák:
D-Mannitol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14O6
CAS Number:
Molekulatömeg:
182.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
E szám:
E421
EC index szám:
200-711-8
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
minőség
E 421
részecskeméret
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
oldhatóság
213 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Parteck® M excipient achieves excellent compressibility while keeping the API stable throughout your manufacturing process and beyond. Based on directly compressible mannitol, it does not require further processing or high compression forces. The unique and large surface area of Parteck® M excipient enables rapid disintegration and quick release regardless of the dosage. It is well suitable for tableting processesusing direct compression or granulation techniques such as wet granulation androller compaction. Parteck® M is available in different particle sizes.
Tulajdonságok és előnyök
  • High compactibility at low compression forces
  • Rapid disintegration and fast dissolution
  • High dilution potential
  • Non-hygroscopic, exceptionally low content of reducing sugars
  • Uniform doses with homogenous distribution
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parteck® M 100 (Mannitol)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1