Z744081
SynLED Parallel Photoreactor UV
with 365 nm LEDs
Szinonimák:
SynLEDphotoreactor, light source
About This Item
UNSPSC kód:
39101616
NACRES:
NC.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, universal plug set (included)
Minőségi szint
Jellemzők
capacity 16 vial(s)
Paraméterek
365 nm spectral range
Általános leírás
SynLED Parallel Photoreactor UV is the next generation photoreactor from the widely used SynLED product line. This newly designed photoreactor provides 365 nm UV light enabling simple small-scale photocatalysis reaction screening and library synthesis. High levels of consistency across reactions and between runs is a trademark of this portfolio.
This product is also available with 450 nm wavelength LEDs
Features and Benefits
This product is also available with 450 nm wavelength LEDs
Features and Benefits
- Bottom-lit LEDs (365 nm) across a 4x4 reaction block array provides consistent light intensity (320 lm) and angle (60°)
- New heat exchange system provides consistent temperature to each parallel reaction, while ensuring quieter operation
- Performance quartz LED cover protects LEDs from solvent and allows excellent light penetration
- Uses 1-2 dram scintillation vials or microwave vials (O.D. of 1.7 cm or less)
- Power supply is wall plug power supply including universal plug set
- Compatible with IKA magnetic stirrer with round plate (Z645052)
- Compatible with liquid scintillation vials (8 mL Wheaton, Z188719)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)