Merck
Z744080
Sigma-Aldrich
SynLED Parallel Photoreactor 2.0
with 450 nm LEDs
Szinonimák:
SynLED photoreactor, light source
About This Item
UNSPSC kód:
39101616
NACRES:
NC.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, universal plug set (included)
Minőségi szint
Jellemzők
capacity 16  vial(s)
Paraméterek
450 nm spectral range
Általános leírás
SynLED Parallel Photoreactor 2.0 is the next generationphotoreactor from the widely used SynLED product line. This newly designedphotoreactor adds improved heatsink technology, stirring, and light delivery, enabling simplesmall-scale photocatalysis reaction screening and library synthesis. Highlevels of consistency across reactions and between runs is a trademark of thisportfolio.
This product is also available with 365 nm wavelength LEDs.
Features and Benefits
  • Bottom-lit LEDs (450 nm) across a 4x4 reaction block array provides consistent light intensity (320 lm) and angle (45°)
  • New heat exchange system provides consistent temperature to each parallel reaction, while ensuring quieter operation
  • Performance quartz LED cover protects LEDs from solvent and allows excellent light penetration
  • Uses 1-2 dram scintillation vials or microwave vials (O.D. of 1.7 cm or less)
  • Power supply is wall plug power supply including universal plug set
  • Compatible with IKA magnetic stirrer with round plate (Z645052)
  • Compatible with liquid scintillation vials (8 mL Wheaton, Z188719)
Learn more here: PhotocatalysisTechnology Spotlight
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)