Merck
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
amber borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
15 - 425
átmérő × Ma
17 mm × 61 mm
térfogat
8 mL
szín
amber
szerelvény
thread for 15-425
Általános leírás
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton sample vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)