Merck
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
clear borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
20 - 400
átmérő × Ma
23 mm × 86 mm
térfogat
24 mL
szín
clear
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton sample vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)