Merck
Z188719
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Szinonimák:
Wheaton glass vials
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
clear borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
15 - 425
átmérő × Ma
17 mm × 61 mm
térfogat
8 mL
szín
clear
szerelvény
thread for 15-425
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)