Z188700
Wheaton sample vials
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Szinonimák:
Wheaton glass sample vials
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
clear borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
13 - 425
átmérő × Ma
15 mm × 46 mm
térfogat
4 mL
szín
clear
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton sample vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)