Z188697
Wheaton sample vials
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
clear borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
8 - 425
átmérő × Ma
12 mm × 36 mm
térfogat
2 mL
szín
clear
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton sample vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)