Merck
W368401
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Szinonimák:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molekulatömeg:
146.14
FEMA-szám:
3684
Beilstein:
1723797
EC-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
17.007
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]/D 29 to 33°, c = 2% in 1 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: very soluble 14.6 g/L (completely)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
milk
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)