Merck
901220
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G4
Szinonimák:
[Dicyclohexyl[3-(1-methylethoxy)-2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine-κP](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H70NO4PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
918.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C36H55OP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-22-32(25(3)4)35(33(23-28)26(5)6)31-20-15-21-34(37-27(7)8)36(31)38(29-16-11-9-12-17-29)30-18-13-10-14-19-30;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h15,20-27,29-30H,9-14,16-19H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFYQPKNKOSULDB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles. Catalyst system was reported with NaOPh (CDS001581).
It is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations of using the third generation precatalysts. It is air, moisture and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents. BrettPhos Pd G4 is highly useful in cross-coupling reactions. Some of its excellent features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, and efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)