Merck
901218
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G4
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H64NO4PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
876.47
UNSPSC kód:
12352202
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
Buchwald palladacycle precatalyst with new biaryl(dialkyl)phosphine ligand, VPhos, has an improved activity profile for the reductive coupling of non-aromatic heterocyclic alkyl bromides. Its combined use with a surfactant system of octanoic acid/sodium octanoate enables Negishi coupling and access to diverse C(sp3)–C(sp2) cross-coupled products.
It is a fourth-generation (G4) Buchwald precatalysts are similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations of using the third generation precatalysts. It is air-, moisture-, and thermally stable and shows good solubility in common organic solvents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)