Merck
804355
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G4
Szinonimák:
(SP-4-3)-[Dicyclohexyl[3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine-κP](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H68NO5PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
920.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
95%
Minőségi szint
Forma
powder
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(OC)=CC=C2OC.CNC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C35H53O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVIWYUQZBYFFLZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
BrettPhos Pd G4 is an N-substituted 2-aminobiphenylpalladium methanesulfonate precatalyst. It is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations of using the third generation precatalysts. It is air, moisture and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents. BrettPhos Pd G4 is highly useful in cross-coupling reactions. Some of its excellent features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Alkalmazás
  • High Throughput Experimentation in Pharmaceutical Process Chemistry: This study evaluates the efficacy of BrettPhos Pd G4 in a ring closure reaction, emphasizing its selectivity and yield, which supports its potential utility in pharmaceutical synthesis (Solazzo, 2022).
  • Synthesis and characterization of fluorescent amino acid dimethylaminoacridonylalanine: Research detailing the use of various Buchwald precatalysts including BrettPhos Pd G4. The study explores the synthesis of a fluorescent amino acid, highlighting the specific conditions where BrettPhos Pd G4 provided notable benefits over other catalysts (Jones et al., 2021).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)