Merck
776106
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G3
Szinonimák:
Di-Ad-BrettPhos-G3-Palladacycle, [2-(Di-1-adamantylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H74NO5PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
1010.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
251-253 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
COC1=CC=C(OC)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P([C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3)[C@@]6(C[C@H](C7)C8)CC7C[C@H]8C6.NC9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=C%10[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C43H61O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZFYYHNERORONM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst adorned by the bulk di-adamntyl BrettPhos ligand. This complex has been used in the monoarylation of ammonia, displaying apptitude for otherwise difficult 5-member heterocyclic substrates.
Mild and Highly Selective Palladium-Catalyzed Monoarylation of Ammonia Enabled by the Use of Bulky Biarylphosphine Ligands and Palladacycle Precatalysts
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)