Merck
773905
Sigma-Aldrich
RockPhos Pd G3
Szinonimák:
RockPhos-G3-palladacycle, [(2-Di-tert-butylphosphino-3-methoxy-6-methyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H62NO4PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
838.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220-250 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC1=CC=C(OC)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C.NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49OP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PANIJJUVUGSZSP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst containing bulk RockPhos ligand. This system has been shown to be effective for cross-coupling reactions like the arylation of aliphatic alcohols.
Synthesis and Application of Palladium Precatalysts that Accommodate Extremely Bulky Di-tert-butylphosphino Biaryl Ligands
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)