Merck
763381
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G3
98%, 1:1 MTBE adduct
Szinonimák:
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H62NO3PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
846.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
146-151 °C (decomposition)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C1=CC(C(C)C)=C(C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(C(C)C)=C1)C.NC5=C(C=CC=C5)C6=C(C=CC=C6)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C33H49P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
XPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. XPhos Pd G3 is an excellent reagent for Suzuki cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Alkalmazás
XPhos Pd G3 may be used in the following reactions:
  • Cyanation reaction of heterocyclic halides.
  • Coupling of heteroaryl chlorides with polyfluoroaryl zinc reagents.
  • Coupling of 2,6-difluorophenylboronic acid with (hetero)aryl chlorides.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927783)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)