761605
BrettPhos Pd G3
98%
Szinonimák:
[(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate methanesulfonate
About This Item
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
mp
150-193 °C (decomposition)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CS(=O)(O[Pd]c1c(c2c(N)cccc2)cccc1)=O.COc3c(P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c(c6c(C(C)C)cc(C(C)C)cc6C(C)C)c(OC)cc3
InChI
1S/C35H53O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQYBJDCHLVJYSD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of following compounds:
- [Pd(cinnamyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(cinnamyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(crotyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(crotyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(allyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(allyl)PdCl]2 and AgOTf.
- Pd(allyl)(BrettPhos)Clby reacting with [(allyl)PdCl]2.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?