Merck
745979
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G3
96%
Szinonimák:
tert-BuBrettPhos-Pd-G3, [(2-Di-tert-butylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H62NO5PPdS
CAS Number:
Molekulatömeg:
854.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
119-131 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
COC1=CC=C(C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C=C(C=C2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAQPAUHHECNHNS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
tBuBrettPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst that can be used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. It is air-, moisture-, and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Alkalmazás
tBuBrettPhos Pd G3 has been used as a precatalyst for the N-arylation of amino acid esters with aryl triflates under mild reaction conditions and minimal racemization of the amino acid ester. It may also be used to catalyze the conversion of aryl halides to phenols in the presence of benzaldoxime as a hydroxide surrogate.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928313)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)