Merck
741825
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G2
98%
Szinonimák:
2nd Generation XPhos Precatalyst, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), X-Phos aminobiphenyl palladium chloride precatalyst, XPhos-Pd-G2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H59ClNPPd
CAS Number:
Molekulatömeg:
786.80
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
Jellemzők
generation 2
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
202-210 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl.CC(C)c5cc(C(C)C)c(-c6cccc(c6)P(C7CCCCC7)C8CCCCC8)c(c5)C(C)C.CC(C)c9cc(C(C)C)c(c(c9)C(C)C)-c%10ccccc%10P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12
InChI
1S/2C33H49P.2C12H10N.2ClH.2Pd/c1-23(2)27-21-31(24(3)4)33(32(22-27)25(5)6)26-14-13-19-30(20-26)34(28-15-9-7-10-16-28)29-17-11-8-12-18-29;1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h13-14,19-25,28-29H,7-12,15-18H2,1-6H3;13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMRJFNBZAWHTGN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
XPhos Pd G2 is a bulky monodentate biaryl ligand. It is a Buchwald′s 2nd generation preformed catalyst. It undergoes rapid reductive elimination to form a reactive, monoligated Pd(0) species.
Alkalmazás
2nd Generation Buchwald Precatalysts
  • Widely used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
XPhos Pd G2 was employed as catalyst in the following reactions:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions of potassium organotrifluoroborates and sulfamates.
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of sensitive aryl and heteroarylboronic acids.
  • Synthesis of potassium Boc-protected secondary aminomethyltrifluoroborates, via Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927775)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)