731129
N-Isopropylacrylamide
≥99%
Szinonimák:
NIPAM
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCONHCH(CH3)2
CAS Number:
Molekulatömeg:
113.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
flakes
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
63-67 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Isopropylacrylamide (NIPAM) is a biocompatible monomeric unit that can be used in the formation of stimuli responsive polymers due to its temperature sensitive properties. These properties include temperature based volumetric and phase changes, which change when the temperature of the solution reaches a lower critical solution temperature (LCST).
Alkalmazás
NIPAM can be used to prepare poly(NIPAM) for a variety of applications such as tissue engineering, cell culture, biomedical coating, drug delivery, and muscle regeneration.
N-Isopropylacrylamide can also be used as a key component in:
N-Isopropylacrylamide can also be used as a key component in:
- The synthesis of self-powered multifunctional organic hydrogel based on poly(acrylic acid-N-isopropyl acrylamide) for flexible sensing devices.
- The development of a new type of flexible and stable gel electrolyte for aqueous Zn-MnO2 batteries.
- The preparation of poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) (PNIPAM/IA) copolymeric hydrogels for drug delivery applications.
- The synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) polymer for the development of a new class of polymer-grafted semiconductor devices.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Isopropylacrylamide
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?