718742
BrettPhos
98%
Szinonimák:
2-(Dicyclohexylphosphino)3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl
About This Item
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Fluorinations
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
187-195 °C
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COc1c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c4c(C(C)C)cc(C(C)C)cc4C(C)C)c(OC)cc1
InChI
1S/C35H53O2P/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDVGNXKCFBOKDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used in:
- palladium-catalyzed trifluoromethylation of aryl chlorides
- Buchwald-Hartwig amination
- synthesis of 4-aryl and alkyl substituted, N6-alkylated pyridazine-3,6-diamines via a Buchwald protocol
Tulajdonságok és előnyök
- White crystalline solid
- Air- and moisture-stable
- Thermally stable
- Highly efficient
- Wide functional group tolerance
- Excellent selectivity and conversion
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?