Merck
199303
Sigma-Aldrich
Resazurin sodium salt
certified by the BSC
Szinonimák:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H6NNaO4
CAS Number:
Molekulatömeg:
251.17
Beilstein:
3794971
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
certified by the BSC
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 75%
oldhatóság
1 M NH4OH: 1 mg/mL
λmax
380 nm (2nd)
598 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Resazurin is a small N-oxide derivative of dihydroxyphenoxazone. It is a non-ionic dye containing a small and planar chromophore. It is a redox indicator and changes from bluish violet through pink to colorless upon reduction. It is also used as a pH indicator for Ph 3.5 to 6.5 wherein it changed from orange to bluish violet. It is commercially available as resazurin sodium salt, which is also known as 3H-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt. It forms the red, fluorescent hydroxyphenoxazone resorufin on reduction and colorless hydroresorufin on further reduction.
Alkalmazás
For the measurement of metabolic activity and proliferation of living cells. The bioreduction of the dye reduces the amount of the oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red).
Resazurin is mostly used as a biological redox indicator. The bioreduction of the dye reduces the amount of the oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red). Its applications include:
  • the measurement of metabolic activity and the proliferation of living cells
  • the detection of bacterial reduction in milk
  • in viability assays as a component of culture media for the detection of viable bacteria
  • to determine the number of motile sperm in sheep semen
  • to assay lactate dehydrogenase
  • as an analytical reagent to quantify L-glutamate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)