Merck
105228
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
≥99%
Szinonimák:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CHOH
CAS Number:
Molekulatömeg:
168.04
Beilstein:
1841007
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol is a solution-phase peptide chemistry solvent. This fluorinated polar solvent of high ionizing power facilitates Friedel–Crafts-type reactions, using covalent reagents in the absence of a Lewis acid catalyst. It also enhances the efficiency of rhodium(I)-catalyzed [4+2] intramolecular cycloaddition of ether-tethered alkynyl dienes and [5+2] cycloaddition of alkynyl vinylcyclopropanes. 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol clusters catalyzes the epoxidation of cyclooctene and 1-octene with hydrogen peroxide.
Alkalmazás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol was used for preparing hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate polymers for lithographic/nanopatterning materials.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)