Találd meg az egyszerűséget a stabilitásban
A CHO genetikai stabilitás vizsgálatának egyszerűsítése az Aptegra™ platformmal
Aptegra™ CHO genetikai stabilitási vizsgálat
Streamline a genetikai stabilitásvizsgálat az NGS-alapú Aptegra™ platformmal
A biofarmáciai sejtbankok genetikai stabilitásvizsgálati csomagja évtizedek óta viszonylag változatlan. Ez a hagyományos megközelítés a genetikai stabilitásvizsgálat az ICH Q5B követelményeinek való megfelelés érdekében vizsgálatok összetett készletére támaszkodik, amelyek közül soknak a felfedezési teljesítmény és érzékenység tekintetében vannak korlátai, és hosszú határidőket igényelnek a befejezéshez.
A szabadalmaztatott Aptegra™ platform a hagyományos módszerek első racionalizált, egyetlen vizsgálatból álló helyettesítését nyújtja, az Aptegra™ CHO genetikai stabilitási teszttel, amely az idő egyharmada alatt szolgáltat eredményt. Ez a vizsgálat a teljes genom szekvenálás (WGS) és szakértő bioinformatikusok segítségével gyorsabb, mindent egyben megoldást kínálunk egy átfogó vizsgálati csomaghoz, beleértve:
- Az érdekes gén (GOI) szekvenciaelemzése
- Kopiaszám meghatározása
- A kísérő régiók szekvenciaelemzése
- A beépülési helyek meghatározása
- Beillesztések vagy deléciók elemzése
Az Aptegra™ CHO genetikai stabilitási vizsgálat egy GMP-hitelesített munkafolyamat szerint működik, hogy 30 napon belül szakértő által felülvizsgált eredményeket szolgáltasson, kevesebb értékes sejtbank felhasználásával.
A stabilitásvizsgálatnak egyszerűnek kellene lennie, és a teljes genomra való rácsatlakozással az is lehet. Az Aptegra™ CHO genetikai stabilitási vizsgálat:
- A Southern, Sanger szekvenálás, PCR és FISH helyett egyetlen technológiával
- A szakértői bioinformatika felhasználásával az összes genetikai stabilitási szabályozási követelményt kielégíti
- Megszünteti a primer torzítást, a tervezési időt és a vizsgálat optimalizálását
- Kiküszöböli az adatértelmezéssel kapcsolatos találgatásokat
- Rövidíti az ügyfél előzetes idejét a készleten kívüli megrendeléssel
- Megszokottan gyors, megbízható eredményeket szolgáltat
* Aktívan növekvő sejtek szükségesek a FISH analízishez
** Ajánlott ddPCR és Southern blot vizsgálatokhoz