Spectrométrie de masse
La spectrométrie de masse (MS) est une technique analytique qui s'appuie sur le rapport masse/charge (m/z) pour identifier les composés présents dans un échantillon. L'identification d'un composé repose sur la détermination de sa masse moléculaire et l'analyse de son abondance isotopique. Un spectromètre de masse ionise l'échantillon sous forme d'ions gazeux puis identifie ces derniers d'après leurs rapports masse/charge et leurs abondances relatives.
Catégories à la une
Explorez notre sélection de réactifs analytiques de grande qualité pour la chimie par voie humide, la chromatographie, la spectroscopie, la microbiologie analytique, le titrage, le contrôle de la qualité de l'eau et l'électrochimie.
Vous pouvez choisir des plaques CCM classiques avec un support en silice, en aluminium, en verre ou en plastique ou bien des plaques HPTLC (CCM haute performance), des plaques CCM et HPTLC de qualité MS et des plaques CCM préparative (ou PLC).
Réalisez des séparations précises grâce à notre vaste collection de colonnes dédiées à la HPLC. Gagnez en rétention, en résolution et en sélectivité. Commandez dès maintenant.
De nos jours, la spectrométrie de masse est une méthode de détection bien établie qui offre toute une palette d'avantages, notamment la sélectivité, la sensibilité et l'analyse multi-échantillon.
Il est possible de la coupler à diverses techniques chromatographiques comme la chromatographie en phase liquide, la chromatographie sur couche mince, la chromatographie en phase gazeuse ou le plasma à couplage inductif. La spectrométrie de masse est largement utilisée dans de nombreux domaines de recherche et de nombreuses industries, notamment les industries pharmaceutique et agro-alimentaire, les centres de consultation médicale, les laboratoires de recherche clinique, ainsi que les laboratoires d'analyses médico-légales et environnementales.
Comment fonctionne la spectrométrie de masse ?
Un spectromètre de masse convertit des molécules individuelles en ions puis analyse l'abondance relative des ions ainsi générés. Dans la chambre d'ionisation d'un spectromètre de masse, chaque molécule est ionisée sous la forme d'un ion moléculaire qui comporte un électron de moins que la molécule parent. Les ions moléculaires, ou "cations radicaux", subissent ensuite une fragmentation qui produit des ions qui, à leur tour, sont de nouveau fragmentés, et ainsi de suite. À partir d'un échantillon complexe, le spectromètre de masse produit de nombreux ions différents. Ces ions sont alors accélérés dans un champ électromagnétique et séparés en fonction de leur rapport masse/charge (m/z). Le détecteur de l'instrument enregistre les ions proportionnellement à leur abondance relative et génère un spectre de masse de la molécule.
Applications de la spectrométrie de masse
Du fait de sa sensibilité, la spectrométrie de masse est largement utilisée pour mesurer de très faibles poids moléculaires à des concentrations extrêmement basses, en-dessous du nanogramme par millilitre (ng/ml). La possibilité de coupler la spectrométrie de masse à d'autres techniques de séparation telles que l'électrophorèse capillaire, la GC ou la HPLC en fait un outil analytique polyvalent permettant de séparer et d'identifier simultanément les analytes.
Quelques applications types de la spectrométrie de masse sont indiquées ci-dessous :
- Analyse de séquences d'acides aminés de protéines et de peptides
- Évaluation des impuretés au cours du développement de médicaments
- Évaluation de la pureté de principes actifs pharmaceutiques
- Dépistage de routine des médicaments et drogues illicites dans l'urine, le sang et les cheveux
- Détection de troubles héréditaires affectant la biosynthèse d'acides aminés, d'acides gras et de composés organiques
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
- Afficher tout (98)
Protocoles apparentés
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- Afficher tout (119)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com