34877-M
Agua
HPLC Plus
About This Item
grado
HPLC Plus
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6-8 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (32 °F)
0 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Gradiente de HPLC
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare the diluted hydrochloric acid solutions required for the preparation of standard solutions of amino acid.
- In the sample extraction step during the gas chromatography mass spectrometric (GC-MS) analysis of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosol samples.
- Preparation of tryptic digests from the standard protein samples and milk digests from milk samples.
- Preparation of C60-aminopropylsilica.
Nota de preparación
Otras notas
- The article number 34877-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34877-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?