Kohlenhydrate für die Forschung
Kohlenhydrate spielen eine wichtige Rolle in der Biochemie lebender Organismen, da sie als Hauptnährstoffe und primäre Energiequellen dienen. Kohlenhydrate, die auch als Saccharide bezeichnet werden, können aufgrund ihrer Struktur und Größe in vier Gruppen eingeteilt werden:
- Monosaccharide wie Glucose, Fructose und Fucose sind Einfachzuckermoleküle.
- Disaccharide wie Lactose und Saccharose werden durch die Verbindung zweier Monosaccharide gebildet.
- Oligosaccharide, die aus 3-9 Monosacchariden bestehen, sind wichtige Bestandteile der Zellmembranen und spielen eine wichtige Rolle bei der zellulären Signaltransduktion.
- Zu den Polysacchariden, die aus mehr als 9 Monosacchariden bestehen, gehören Stärke, Dextran und Cellulose, die als Energiereserven in Pflanzen und Tieren dienen.
- Lipopolysaccharide sind Polysaccharide, die vornehmlich in gramnegativen Bakterien vorkommen. Sie werden in der Regel für die Erforschung von Immunreaktionen, die Entwicklung von Arzneimitteln/Impfstoffen, die Modellierung der Sepsis sowie die Stoffwechsel-, Autoimmun- und Krebstherapie eingesetzt.
Wir bieten eine große Auswahl an hochreinen Kohlenhydraten für die Metabolomik, Glykobiologie/Glykomik, Mikrobiom- und Ernährungsforschung an. Ganz unabhängig davon, ob Sie die Biochemie von Krankheiten untersuchen, neue Arzneimittel entwickeln, die Mechanismen von Immunreaktionen erforschen oder andere Forschungsarbeiten durchführen, für die zuverlässige und reine Kohlenhydrate erforderlich sind: unsere Produkte sind die perfekte Wahl für Ihre Forschungsanforderungen.
Products
Kohlenhydrate in der Glykobiologie
Glykobiologen nutzen Kohlenhydrate zur Untersuchung von Zellerkennung, Signaltransduktion und Energiespeicherung. Kohlenhydrate werden auch zur Analyse von Glykoproteinen eingesetzt, die in vielen biologischen Systemen eine wichtige Rolle spielen. Durch die Verwendung von Kohlenhydraten in der Forschung können Wissenschaftler Einblicke in die komplexe Welt der Glykobiologie gewinnen und zum Fortschritt der medizinischen Wissenschaft beitragen.
Kohlenhydrate in der Metabolomik
In der Metabolomik werden niedermolekulare Verbindungen untersucht, die bei Stoffwechselprozessen entstehen, darunter auch Kohlenhydrate. Die Untersuchung von Kohlenhydraten mit Verfahren wie LC-MS und NMR kann Aufschluss über Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei Krankheiten wie Diabetes, Hypoglykämie und metabolischem Syndrom geben. Das zu verstehen kann bei der Entwicklung neuer Therapien für zugehörige Krankheiten helfen.
Kohlenhydrate in der Mikrobiomforschung
Kohlenhydrate sind wichtig für die Darmmikrobiota, die bei verschiedenen biologischen Prozessen eine entscheidende Rolle spielt. Mikrobiomforscher setzen Metagenomik- und Metatranskriptomikverfahren ein, um den Kohlenhydratstoffwechsel zu untersuchen und herauszufinden, wie die Ernährung die Zusammensetzung des Mikrobioms und seine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit beeinflusst. Präbiotika, die aus Kohlenhydraten gewonnen werden, fördern das Wachstum der nützlichen Darmbakterien und sind für einen gesunden Darm von entscheidender Bedeutung.
Kohlenhydrate in der Ernährungsforschung
Kohlenhydrate dienen als Hauptbrennstoffquelle für das Gehirn und die Muskeln und sind auch für verschiedene andere lebenswichtige biologische Prozesse unerlässlich, wie z. B. die zelluläre Signaltransduktion und die Immunfunktion. In der Ernährungsforschung werden die Auswirkungen von Kohlenhydraten auf die Gesundheit, z. B. auf das Körpergewicht und das Diabetesrisiko untersucht. In den Studien werden einfache und komplexe Kohlenhydrate, Empfehlungen für die tägliche Aufnahme und der glykämische Index untersucht und es werden Eingriffsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Gesundheitszuständen entwickelt.