Merck
Z777051
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
Synonym(e):
TM=[„SRT“] SEC-300-Größenausschlusssäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Product Name
SRT® SEC-300 Gelfiltrationssäule, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
SRT®
Mol-Gew.
5,000-1,250,000
Hersteller/Markenname
Sepax 215300-7830
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
SRT-SEC-Säulen von Sepax weisen eine hydrophile Oberflächenschicht auf, mit der die Probe wirksam vor hochporösen 5-μm-Kieselgelteilchen geschützt wird. SRT-Säulen werden für die Qualitätskontrolle von Biotherapeutika mittels Gelfiltrationschromatografie eingesetzt. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an verfügbaren Porengrößen zur Untersuchung von Peptiden, Proteinen, Glykoproteinen, Impfstoffen und wasserlöslichen Polymeren.
SRT-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)